Tisk…
Kyselina benzensulfonová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000
8.00468.0005EA 699 CZK
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000
Kyselina benzensulfonová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzensulfonová
Vzorec: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011689
CAS číslo: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material