Tisk…
Kyselina benzensulfonová ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 1620 CZK
A16148.36 A16148.0E
Kyselina benzensulfonová ≥94%
Kyselina benzensulfonová
Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689
Vzorec: C₆H₆O₃S
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 45…50 °C
Hustota: 1,32
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011689
CAS číslo: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070