Tisk…
Kyselina benzensulfonová 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
159020010 159020051 159020250 159021000 159025000
ACRO159020010EA 3160 CZK
ACRO159020010 ACRO159020051 ACRO159020250 ACRO159021000 ACRO159025000
Kyselina benzensulfonová 90%, technická kvalita
Kyselina benzensulfonová
Vzorec: C₆H₆O₃S
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 45…50 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011689
CAS číslo: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Low melting solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with CHA ≤3 % (H2SO4)
pH 3.8 to 4.5 (5 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %