Tisk…
Benzenesulphonohydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzenesulphonic acid hydrazide, Benzenesulphonyl hydrazide
B23971.14 B23971.22 B23971.36
B23971.14EA 1510 CZK
B23971.14 B23971.22 B23971.36
Benzenesulphonohydrazide ≥98%
Benzenesulphonohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 80-17-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 640079 Merck Reference: 14,7598 UN No.: 3226 MDL No.: MFCD00007583
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Bod tání: 101…105 °C
Hustota: 1,369 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007583
CAS číslo: 80-17-1
EINECS: 201-255-2
UN: 3226
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,7598