Tisk…
1,3-Benzenedisulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzene-1,3-di(sulphonyl chloride), Benzene-1,3-disulphonyl chloride
B24044.06 B24044.14 B24044.22
B24044.06EA 2290 CZK
B24044.06 B24044.14 B24044.22
1,3-Benzenedisulphonyl chloride ≥98%
1,3-Benzenedisulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 585-47-7 Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2 Formula Weight: 275.13 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 1118508 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041879
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₄S₂
MW: 275.13
Bod varu: 145 °C (1 mmHg)
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041879
CAS číslo: 585-47-7
EINECS: 209-556-0
UN: 3261
ADR: 8 II