Tisk…
Benzensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
108138-100G 108138-1KG 108138-500G 108138-5G
SIAL108138-100GEA 1040 CZK
SIAL108138-100G SIAL108138-1KG SIAL108138-500G SIAL108138-5G
Benzensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzensulfonylchlorid
Vzorec: C₆H₅ClO₂S
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007426
CAS číslo: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072