Tisk…
Benzensulfonylchlorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzene sulphochloride
148480010 148482500
ACRO148480010EA 4120 CZK
ACRO148480010 ACRO148482500
Benzensulfonylchlorid 99%
Benzensulfonylchlorid
Vzorec: C₆H₅ClO₂S
Bod varu: 251…252 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,384 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007426
CAS číslo: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %