Tisk…
1,3-Benzenedithiol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzene-1,3-dithiol
L19439.03 L19439.06
L19439.03EA 2560 CZK
L19439.03 L19439.06
1,3-Benzenedithiol ≥97%
1,3-Benzenedithiol
Purity: 97% CAS No.: 626-04-0 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.6625 Odour: Stench Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 1634412 MDL No.: MFCD00004842
Vzorec: C₆H₆S₂
Bod varu: 244 °C
Bod tání: 27 °C
Hustota: 1,24
Bod vzplanutí: >112 °C (234 °F)
MDL Number: MFCD00004842
CAS číslo: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
UN: 3335
ADR: 9,