1,2-Benzenedithiol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Benzene-1,2-dithiol
L11253.03
L11253.06
L11253.MD
L11253.03EA
4330
CZK
L11253.03
L11253.06
L11253.MD
1,2-Benzenedithiol ≥97%
1,2-Benzenedithiol
Purity: 97%
CAS No.: 17534-15-5
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.6580
Odour: Unpleasant
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 636154
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00004835
Vzorec:
C₆H₆S₂ MW: 142.25 Bod varu: 239 °C Bod tání: 21…25 °C Hustota: 1.236 Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) |
MDL Number:
MFCD00004835 CAS číslo: 17534-15-5 EINECS: 241-530-4 ADR: 9 III |