Tisk…
1,2-Benzenedithiol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Benzene-1,2-dithiol
334920010 334920050
ACRO334920010EA 4670 CZK
ACRO334920010 ACRO334920050
1,2-Benzenedithiol 96%
1,2-Benzenedithiol
Vzorec: C₆H₆S₂
MW: 142.25
Bod tání: 27…28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004835
CAS číslo: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %