Tisk…

thiofenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

T32808-100G T32808-1KG T32808-500G
SIALT32808-100GEA 1960 CZK
SIALT32808-100G SIALT32808-1KG SIALT32808-500G
thiofenol, Sigma-Aldrich®
thiofenol
Vzorec: C₆H₆S
Bod varu: 169 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004826
CAS číslo: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,09492

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR