1,4-Diphenoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14864.06
A14864.14
A14864.22
A14864.06EA
2470
CZK
A14864.06
A14864.14
A14864.22
1,4-Diphenoxybenzene ≥98%
1,4-Diphenoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 3061-36-7
Molecular Formula: C18H14O2
Formula Weight: 262.31
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 72-73°
Boiling Point: 172°/0.01mm
Beilstein Reference: 2215945
MDL No.: MFCD00038368
Vzorec:
C₁₈H₁₄O₂ Bod varu: 172 °C (0,01 mmHg) Bod tání: 72…73 °C Hustota: 1,083 Bod vzplanutí: 202 °C (395 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038368 CAS číslo: 3061-36-7 |