Tisk…
Difenylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W366706-10KG-K W366706-1KG-K W366706-25KG-K
SIALW366706-10KG-KEA 11010 CZK
SIALW366706-10KG-K SIALW366706-1KG-K SIALW366706-25KG-K
Difenylether, Sigma-Aldrich®
Difenylether
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 498 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24…27 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003034
CAS číslo: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442