Tisk…
Difenylether 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
130600010 130605000 130601000 130600025 130600100
ACRO130600010EA 1510 CZK
ACRO130600010 ACRO130605000 ACRO130601000 ACRO130600025 ACRO130600100
Difenylether 99%
Difenylether
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21
Bod varu: 259 °C (760 mmHg)
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 1.073 g/cm³
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003034
CAS číslo: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %