Tisk…
Floroglucinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene
79330-100G 79330-25G
SIAL79330-100GEA 3950 CZK
SIAL79330-100G SIAL79330-25G
Floroglucinol, Sigma-Aldrich®
Floroglucinol
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217…220 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002286
CAS číslo: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482