Tisk…
Floroglucinol, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25502.30 B25502.18
B25502.30EA 7070 CZK
B25502.30 B25502.18
Floroglucinol, anhydrous 98%
Floroglucinol
Purity: 98% CAS No.: 108-73-6 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1341907 Merck Reference: 14,7328 MDL No.: MFCD00002286
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…220 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002286
CAS číslo: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 14,7328