Tisk…
Floroglucinol, anhydrous 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene
241761000 241760250 241765000
ACRO241761000EA 4600 CZK
ACRO241761000 ACRO241760250 ACRO241765000
Floroglucinol, anhydrous 99+%
Floroglucinol
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…218 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002286
CAS číslo: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %