Tisk…
1,2,4-Trihydroxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
M-Clarity™ quality level = MQ100
173401-1G 173401-5G
SIAL173401-1GEA 2200 CZK
SIAL173401-1G SIAL173401-5G
1,2,4-Trihydroxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxybenzene
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 362 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002198
CAS číslo: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073