1,2,4-Trihydroxybenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
A13069.03
A13069.06
A13069.14
A13069.03EA
1310
CZK
A13069.03
A13069.06
A13069.14
1,2,4-Trihydroxybenzene ≥97%
1,2,4-Trihydroxybenzene
Purity: 97%
CAS No.: 533-73-3
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: ca 140° subl.
Beilstein Reference: 2042863
Merck Reference: 14,1073
MDL No.: MFCD00002198
Vzorec:
C₆H₆O₃ Bod varu: 362 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 140 °C (subl.) Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002198 CAS číslo: 533-73-3 EINECS: 208-575-1 Merck Index: 14,1073 |