Tisk…
Pyrogalol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
16040-1KG-R 16040-100G-R 16040-500G-R
SIAL16040-1KG-REA 32760 CZK
SIAL16040-1KG-R SIAL16040-100G-R SIAL16040-500G-R
Pyrogalol, Sigma-Aldrich®
Pyrogalol
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 309 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…132 °C
Hustota: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002192
CAS číslo: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM