Tisk…

Hydrochinon, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

H17902-100G H17902-2KG H17902-500G
SIALH17902-100GEA 695 CZK
SIALH17902-100G SIALH17902-2KG SIALH17902-500G
Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Hydrochinon
Vzorec: C₆H₄(OH)₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Hustota: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002339
CAS číslo: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR