Hydrochinon 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
219930500
219930050
219930010
219930051
219932500
ACRO219930500EA
960
CZK
ACRO219930500
ACRO219930050
ACRO219930010
ACRO219930051
ACRO219932500
Hydrochinon 99.5%
Hydrochinon
Vzorec:
C₆H₄(OH)₂ Bod varu: 285…287 °C (760 mmHg) Bod tání: 170…174 °C Hustota: 1,332 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002339 CAS číslo: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 174 °C |
Water | ≤0.6 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
HPLC | ≥99.4 % |