Tisk…
Hydrochinon 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
120910020 120915000 120910100
ACRO120910020EA 5450 CZK
ACRO120910020 ACRO120915000 ACRO120910100
Hydrochinon 99%
Hydrochinon
Vzorec: C₆H₄(OH)₂
Bod varu: 285…287 °C (760 mmHg)
Bod tání: 170…174 °C
Hustota: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002339
CAS číslo: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %