Rezorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W358908-10KG
W358908-1KG
W358908-5KG
W358908-SAMPLE
SIALW358908-10KGEA
13310
CZK
SIALW358908-10KG
SIALW358908-1KG
SIALW358908-5KG
SIALW358908-SAMPLE
Rezorcinol, Sigma-Aldrich®
Rezorcinol
Vzorec:
C₆H₆O₂ Bod varu: 281 °C (1013 hPa) Bod tání: 109…111 °C Hustota: 1,272 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002269 CAS číslo: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08323 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...