Tisk…

Rezorcinol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

16101-1KG 16101-100G 16101-25KG
SIAL16101-1KGEA 8380 CZK
SIAL16101-1KG SIAL16101-100G SIAL16101-25KG
Rezorcinol, Sigma-Aldrich®
Rezorcinol
Vzorec: C₆H₆O₂
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109…111 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002269
CAS číslo: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR