Tisk…
Rezorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
132292500 132290500 132290010 132290050
ACRO132292500EA 2880 CZK
ACRO132292500 ACRO132290500 ACRO132290010 ACRO132290050
Rezorcinol 98%
Rezorcinol
Vzorec: C₆H₆O₂
MW: 110.11
Bod varu: 281 °C (760 mmHg)
Bod tání: 109…111 °C
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002269
CAS číslo: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %