Tisk…
4-Hydroxythiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04429.06 L04429.14
L04429.06EA 2360 CZK
L04429.06 L04429.14
4-Hydroxythiophenol ≥97%
4-Hydroxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 637-89-8 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2039306 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004850
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 33…37 °C
Hustota: 1,255
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004850
CAS číslo: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
ADR: 8,III