Tisk…
2-Hydroxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
465348-1G 465348-5G
SIAL465348-1GEA 1940 CZK
SIAL465348-1G SIAL465348-5G
2-Hydroxythiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxythiophenol
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
MDL Number: MFCD00040447
CAS číslo: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8