Fenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
185450-100G
185450-2.5KG
185450-500G
SIAL185450-100GEA
707
CZK
SIAL185450-100G
SIAL185450-2.5KG
SIAL185450-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec:
C₆H₅OH MW: 94.11 Bod varu: 181.7 Bod tání: 40.8 Hustota: 1.0722 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 81 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS číslo: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |