Tisk…
Anhydrid kyseliny benzoové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
385980-100G 385980-500G
SIAL385980-100GEA 1380 CZK
SIAL385980-100G SIAL385980-500G
Anhydrid kyseliny benzoové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny benzoové
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40 °C
Hustota: 1,231…1.247 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003073
CAS číslo: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093