Tisk…
Anhydrid kyseliny benzoové ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14269.0B A14269.18 A14269.30
A14269.0BEA 7830 CZK
A14269.0B A14269.18 A14269.30
Anhydrid kyseliny benzoové ≥98%
Anhydrid kyseliny benzoové
Purity: 98% CAS No.: 93-97-0 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Density: 1.199 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 40-44° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 516726 Merck Reference: 14,1092 MDL No.: MFCD00003073
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 40…44 °C
Hustota: 1,199
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003073
CAS číslo: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 14,1092