Tisk…
Anhydrid kyseliny benzoové 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 765 CZK
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Anhydrid kyseliny benzoové 98%
Anhydrid kyseliny benzoové
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…44 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003073
CAS číslo: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %