Tisk…
Anhydrid kyseliny ftalové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
320064-25G 320064-2.5KG 320064-500G
SIAL320064-25GEA 1060 CZK
SIAL320064-25G SIAL320064-2.5KG SIAL320064-500G
Anhydrid kyseliny ftalové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec: C₈H₄O₃
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131 °C
Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005918
CAS číslo: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457