Anhydrid kyseliny ftalové ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14955.0B
A14955.0I
A14955.30
A14955.0BEA
1140
CZK
A14955.0B
A14955.0I
A14955.30
Anhydrid kyseliny ftalové ≥99%
Anhydrid kyseliny ftalové
Purity: 99%
CAS No.: 85-44-9
Molecular Formula: C8H4O3
Formula Weight: 148.12
Flash Point: 152°(305°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 295° subl.
Beilstein Reference: 118515
Merck Reference: 14,7372
UN No.: 2214
MDL No.: MFCD00005918
Vzorec:
C₈H₄O₃ Bod varu: 295 °C (subl.) Bod tání: 130…134 °C Hustota: 1,53 Bod vzplanutí: 152 °C (305 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005918 CAS číslo: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 14,7372 |