Anhydrid kyseliny ftalové 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
154960010
154960025
154960100
154962500
ACRO154960010EA
1190
CZK
ACRO154960010
ACRO154960025
ACRO154960100
ACRO154962500
Anhydrid kyseliny ftalové 99%
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec:
C₈H₄O₃ MW: 148.12 Bod varu: 284 °C (760 mmHg) Bod tání: 129…132 °C Bod vzplanutí: 152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005918 CAS číslo: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8 III Merck Index: 13,07457 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 133 °C |
Titration by coupling | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |