3,4,5-Trimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
687162-25G
687162-5G
SIAL687162-25GEA
6420
CZK
SIAL687162-25G
SIAL687162-5G
3,4,5-Trimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyphenol
Vzorec:
C₉H₁₂O₄ Bod varu: 283 °C (1013 hPa) Bod tání: 147 °C |
MDL Number:
MFCD00008389 CAS číslo: 642-71-7 EINECS: 211-387-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...