Tisk…
1,3,5-Trimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
138827-10G 138827-250G 138827-50G
SIAL138827-10GEA 928 CZK
SIAL138827-10G SIAL138827-250G SIAL138827-50G
1,3,5-Trimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008385
CAS číslo: 621-23-8
EINECS: 210-673-4