3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
354390010
354390050
354390250
ACRO354390010EA
2690
CZK
ACRO354390010
ACRO354390050
ACRO354390250
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₉ClO₄S Bod tání: 65…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051769 CAS číslo: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 70 °C |
HPLC | ≥96.0 % |