Tisk…
3,5-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
132632-10G 132632-50G
SIAL132632-10GEA 2680 CZK
SIAL132632-10G SIAL132632-50G
3,5-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008388
CAS číslo: 500-99-2
EINECS: 207-917-7