2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D135550-100G
D135550-25G
SIALD135550-100GEA
4930
CZK
SIALD135550-100G
SIALD135550-25G
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenol
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ Bod varu: 261 °C (1013 hPa) Bod tání: 52…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064434 CAS číslo: 91-10-1 EINECS: 202-041-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...