2,3-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
126330-25G
126330-5G
SIAL126330-25GEA
15800
CZK
SIAL126330-25G
SIAL126330-5G
2,3-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxyphenol
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,17 g/mol Bod varu: 234 °C (1013 hPa) Hustota: 1,822 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008366 CAS číslo: 5150-42-5 EINECS: 225-922-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...