Tisk…
1,4-Dimethoxybenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ300
W238600-10KG-K W238600-1KG-K W238600-5KG-K
SIALW238600-10KG-KEA 16820 CZK
SIALW238600-10KG-K SIALW238600-1KG-K SIALW238600-5KG-K
1,4-Dimethoxybenzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethoxybenzen
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 212.6
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 0.874 g/cm³ (24.9 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008401
CAS číslo: 150-78-7
EINECS: 205-771-9