Tisk…
1,4-Dimethoxybenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
D131350-100G D131350-1KG D131350-500G
SIALD131350-100GEA 1290 CZK
SIALD131350-100G SIALD131350-1KG SIALD131350-500G
1,4-Dimethoxybenzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethoxybenzen
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 212,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008401
CAS číslo: 150-78-7
EINECS: 205-771-9