1,3-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Resorcinol dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ300
W238503-10KG-K
W238503-1KG-K
W238503-5KG-K
SIALW238503-10KG-KEA
27870
CZK
SIALW238503-10KG-K
SIALW238503-1KG-K
SIALW238503-5KG-K
1,3-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethoxybenzene
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 Bod varu: 218 Bod tání: –52 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008384 CAS číslo: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |