Tisk…
1,3-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
126306-100G 126306-500G
SIAL126306-100GEA 897 CZK
SIAL126306-100G SIAL126306-500G
1,3-Dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 218
Bod tání: –52 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008384
CAS číslo: 151-10-0
EINECS: 205-783-4