Tisk…
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
W379905-1KG W379905-5KG W379905-SAMPLE
SIALW379905-1KGEA 2330 CZK
SIALW379905-1KG SIALW379905-5KG SIALW379905-SAMPLE
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Veratrol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: 19…21 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008357
CAS číslo: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089