Tisk…
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
140155-500G 140155-1KG 140155-100G
SIAL140155-500GEA 3790 CZK
SIAL140155-500G SIAL140155-1KG SIAL140155-100G
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Veratrol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 207
Bod tání: 19…21 °C
Hustota: 1.085
Bod vzplanutí: 87
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008357
CAS číslo: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089