Tisk…
4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
109525-25G 109525-5G
SIAL109525-25GEA 9210 CZK
SIAL109525-25G SIAL109525-5G
4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42 °C
Hustota: 1,1397 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004849
CAS číslo: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III