Tisk…
4-Methoxythiophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
149150050 149150250
ACRO149150050EA 2200 CZK
ACRO149150050 ACRO149150250
4-Methoxythiophenol 98%
4-Methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD00004849
CAS číslo: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TLC ≥95 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)