Tisk…
3-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
155705-25G 155705-5G
SIAL155705-25GEA 9350 CZK
SIAL155705-25G SIAL155705-5G
3-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxythiophenol
Vzorec: C₇H₈OS
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,136 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004841
CAS číslo: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III